APO455834430
Apollo Scientific Ltd
2,6-Difluoro-4-methoxyphenol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: PC10709-1G
113,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: PC10709-1G
113,70 €
bp
67-71
Iupac Name
2,6-difluoro-4-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H6F2O2/c1-11-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3,10H,1H3
Clave InChI
MGCPGVDPXCHXGO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Boiling point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-4-methoxyphenol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)