Merck
APO455834411
Apollo Scientific Ltd
6-Fluoro-4-methylnicotinic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
59,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC10655-250MG
59,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
59,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC10655-250MG
59,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-fluoro-4-methylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
KFWMUBBPUAWTPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-fluoro-4-methylnicotinic-acid
Synonym
6-Fluoro-4-methylpyridine-3-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-fluoro-4-methylpyridine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-fluoro-4-methylnicotinic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)