APO455833753
Apollo Scientific Ltd
1-(4-Bromophenyl)pyrrolidin-2-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: OR9934-250MG
59,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: OR9934-250MG
59,80 €
bp
98-101
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H10BrNO/c11-8-3-5-9(6-4-8)12-7-1-2-10(12)13/h3-6H,1-2,7H2
Clave InChI
YINFEFUSAQRZGG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-4-bromophenylpyrrolidin-2-one
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)