Merck
APO455832862
Apollo Scientific Ltd
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
Seleccione un Tamaño
250 MG
156,60 €
500 MG
251,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: OR7437-250MG
156,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
156,60 €
500 MG
251,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR7437-250MG
156,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(3-hydroxy-1-propynyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO/c11-8-10-5-2-1-4-9(10)6-3-7-12/h1-2,4-5,12H,7H2
Clave InChI
ABSXJTJGIGJBOE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-3-hydroxyprop-1-ynylbenzonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-3-hydroxyprop-1-ynylbenzonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)