Merck
APO455832603
Apollo Scientific Ltd
1-(Morpholin-4-yl)-2-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
Seleccione un Tamaño
1 G
86,20 €
5 G
126,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: OR6877-1G
86,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
86,20 €
5 G
126,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.28
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR6877-1G
86,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
bp
63-65
Iupac Name
4-(1-piperazinylacetyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H19N3O2/c14-10(13-5-7-15-8-6-13)9-12-3-1-11-2-4-12/h11H,1-9H2
Clave InChI
LISKJKUMLVQGKE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
96%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-morpholin-4-yl-2-piperazin-1-ylethan-1-one
Boiling point
63-65
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-morpholin-4-yl-2-piperazin-1-ylethan-1-one
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)