APO455832209
Apollo Scientific Ltd
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: OR61036-1G
59,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: OR61036-1G
59,80 €
bp
250-252
Iupac Name
2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3/c7-4-3-1-2-9-5(3)11-6(8)10-4/h1-2H,(H,9,10,11)
Clave InChI
GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dichloro-7h-pyrrolo23-dpyrimidine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)