APO455831026
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-3-chloro-1H-indazole
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: OR43556-250MG
66,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: OR43556-250MG
66,40 €
Iupac Name
6-bromo-3-chloro-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-11-7(5)9/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
LDBXLSQSRZCYHL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-3-chloro-1h-indazole
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)