Merck
APO455830906
Apollo Scientific Ltd
5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Seleccione un Tamaño
250 MG
97,90 €
1 G
198,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: OR42118-250MG
97,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
97,90 €
1 G
198,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
303
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR42118-250MG
97,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
5-(bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Inchi Code
1S/C10H8BrN.BrH/c11-6-8-2-1-3-9-7-12-5-4-10(8)9;/h1-5,7H,6H2;1H
Clave InChI
LZMGMJIKMWSHCV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromomethylisoquinoline-hydrobromide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromomethylisoquinoline-hydrobromide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)