Merck
APO455830847
Apollo Scientific Ltd
N-Cyclopropyl-1-propylpiperidin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-cyclopropyl-N-(1-propyl-4-piperidinyl)amine
Inchi Code
1S/C11H22N2/c1-2-7-13-8-5-11(6-9-13)12-10-3-4-10/h10-12H,2-9H2,1H3
Clave InChI
IOZJJKNYYROPTK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-cyclopropyl-1-propylpiperidin-4-amine
Flash Point
80/2mm
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-cyclopropyl-1-propylpiperidin-4-amine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)