Merck
APO455830828
Apollo Scientific Ltd
Isothiazole-3-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
250 MG
212,70 €
1 G
506,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: OR40802-250MG
212,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
212,70 €
1 G
506,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
110.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR40802-250MG
212,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
bp
60-61
Iupac Name
3-isothiazolecarbonitrile
Inchi Code
1S/C4H2N2S/c5-3-4-1-2-7-6-4/h1-2H
Clave InChI
RKKGUHKROGFETL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/isothiazole-3-carbonitrile
Boiling point
60-61
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/isothiazole-3-carbonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)