Merck
APO455829958
Apollo Scientific Ltd
4-(tert-Butyl)phenyl isothiocyanate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-tert-butyl-4-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C11H13NS/c1-11(2,3)9-4-6-10(7-5-9)12-8-13/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
OCGNNCBNRBTUCG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-tert-butylphenyl-isothiocyanate
Flash Point
92-94/0.5mm
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-tert-butylphenyl-isothiocyanate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)