Merck
APO455829887
Apollo Scientific Ltd
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
Seleccione un Tamaño
1 G
117,00 €
5 G
268,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: OR30073-1G
117,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
117,00 €
5 G
268,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.71
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR30073-1G
117,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
bp
81-82
Iupac Name
4-methyl-1-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H9ClO2S/c1-8-6-7-11(15(12,13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
Clave InChI
WLEBLSWMOQCGTE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methylnaphthalene-1-sulphonyl-chloride
Boiling point
81-82
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methylnaphthalene-1-sulphonyl-chloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)