APO455828736
Apollo Scientific Ltd
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-thiocarboxamide
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
bp
198-200
Iupac Name
5-(2-pyridinyl)-2-thiophenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C10H8N2S2/c11-10(13)9-5-4-8(14-9)7-3-1-2-6-12-7/h1-6H,(H2,11,13)
Clave InChI
VOYHCOULKKDLRP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-pyridin-2-ylthiophene-2-thiocarboxamide
Boiling point
198-200
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-pyridin-2-ylthiophene-2-thiocarboxamide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)