APO455828444
Apollo Scientific Ltd
1-(2,3-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: OR2019-5G
70,40 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: OR2019-5G
70,40 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
bp
228-232
Iupac Name
N-(2,3-dichlorophenyl)imidodicarbonimidic diamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9Cl2N5.ClH/c9-4-2-1-3-5(6(4)10)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
Clave InChI
FDFLJHHCXSVSNC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-23-dichlorophenylbiguanide-hydrochloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)