Merck
APO455828177
Apollo Scientific Ltd
8-Amino-4-methylquinoline
Seleccione un Tamaño
250 MG
112,20 €
500 MG
211,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: OR18011-250MG
112,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
112,20 €
500 MG
211,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR18011-250MG
112,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
4-methyl-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-7-5-6-12-10-8(7)3-2-4-9(10)11/h2-6H,11H2,1H3
Clave InChI
JRIMCEIADALFEE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-amino-4-methylquinoline
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-amino-4-methylquinoline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)