APO455827683
Apollo Scientific Ltd
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: OR1538-1G
59,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: OR1538-1G
59,80 €
bp
146-150
Iupac Name
3-bromo-1-adamantanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15BrO2/c12-11-4-7-1-8(5-11)3-10(2-7,6-11)9(13)14/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)
Clave InChI
DJUDQBVINJIMFO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromoadamantane-1-carboxylic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)