Merck
APO455826709
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-N,N-diethylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-3-13(4-2)11(14)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
LDUPVXSXLZOQAF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-nn-diethylbenzamide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-nn-diethylbenzamide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)