Merck
APO455826164
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
123,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: OR103629-250MG
123,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
123,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR103629-250MG
123,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO2S/c1-3-4(2)11-6(8)5(3)7(9)10/h8H2,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
VYNRDZHHFONHMH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-45-dimethylthiophene-3-carboxylic-acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-45-dimethylthiophene-3-carboxylic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)