Merck
APO443485547
Apollo Scientific Ltd
(R*,R*)-(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-piperidin-2-yl-methanol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
414.78
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(R)-[2,8-bis(trifluoromethyl)-4-quinolinyl][(2R)-2-piperidinyl]methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H16F6N2O.ClH/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11;/h3-5,8,12,15,24,26H,1-2,6-7H2;1H/t12-,15-;/m1./s1
Clave InChI
WESWYMRNZNDGBX-XRZFDKQNSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/rr-28-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl-piperidin-2-yl-methanol-hydrochloride
Synonym
(R)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinyl][(2R)-2-piperidinyl]methanol hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/rr-28-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl-piperidin-2-yl-methanol-hydrochloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)