Merck
APO428499530
Apollo Scientific Ltd
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Seleccione un Tamaño
1 G
95,70 €
5 G
324,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC500693-1G
95,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
95,70 €
5 G
324,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
330.05
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC500693-1G
95,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
methyl 4-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H6F3IO2/c1-15-8(14)5-2-3-7(13)6(4-5)9(10,11)12/h2-4H,1H3
Clave InChI
QUHBVHFIZYIFAP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-iodo-3-trifluoromethylbenzoate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-iodo-3-trifluoromethylbenzoate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)