Merck
APO428499313
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Seleccione un Tamaño
1 G
232,50 €
5 G
812,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC302696-1G
232,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
232,50 €
5 G
812,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC302696-1G
232,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
bp
48-51
Iupac Name
[2-methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3NO/c1-15-9-4-2-3-8(10(11,12)13)7(9)5-6-14/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
IPXXNDJVHVVBJH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-6-trifluoromethylphenylacetonitrile
Boiling point
48-51
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-6-trifluoromethylphenylacetonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)