Merck
APO428499262
Apollo Scientific Ltd
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
256,70 €
1 G
691,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC303138-250MG
256,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
256,70 €
1 G
691,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC303138-250MG
256,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H11F3O3/c1-6-3-7(5-9(15)16)4-8(10(6)17-2)11(12,13)14/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,15,16)
Clave InChI
YKIGRQUJZSKTLN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxy-3-methyl-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxy-3-methyl-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)