APO428499203
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: PC303079-1G
103,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: PC303079-1G
103,80 €
Iupac Name
4-chloro-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO2/c9-5-2-1-4(7(13)14)3-6(5)15-8(10,11)12/h1-3H,(H2,13,14)
Clave InChI
HNOZOZSDXUHJCJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)