Merck
APO428498848
Apollo Scientific Ltd
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
343,60 €
1 G
947,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC303241-250MG
343,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
343,60 €
1 G
947,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
289.04
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC303241-250MG
343,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(3,4-dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H5Cl2F3O3/c10-5-1-4(3-7(15)16)2-6(8(5)11)17-9(12,13)14/h1-2H,3H2,(H,15,16)
Clave InChI
XQRFKCKDLDTDIX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-dichloro-5-trifluoromethoxyphenylacetic-acid
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-dichloro-5-trifluoromethoxyphenylacetic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)