APO428498571
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-2-methoxy-DL-phenylalanine
About This Item
bp
251
Iupac Name
5-fluoro-2-methoxyphenylalanine
Inchi Code
1S/C10H12FNO3/c1-15-9-3-2-7(11)4-6(9)5-8(12)10(13)14/h2-4,8H,5,12H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
RVIQPUAYMLZLEM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-methoxy-dl-phenylalanine
Boiling point
251
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)