Merck
APO428498526
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
244,60 €
5 G
838,60 €
10 G
1318,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC302577-1G
244,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
244,60 €
5 G
838,60 €
10 G
1318,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.58
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC302577-1G
244,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(4-chloro-3,5-difluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O2/c9-8-5(10)1-4(2-6(8)11)3-7(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
Clave InChI
DSNDWLRWEGZWDG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-35-difluorophenylacetic-acid
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-35-difluorophenylacetic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)