Merck
APO428498471
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Seleccione un Tamaño
1 G
148,50 €
5 G
591,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC302522-1G
148,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
148,50 €
5 G
591,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.6
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC302522-1G
148,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
amino(3-chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClFNO2/c9-5-3-1-2-4(6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7H,11H2,(H,12,13)
Clave InChI
ZIVKCKDAFNYYSS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-dl-phenylglycine
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-dl-phenylglycine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)