APO428498166
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
About This Item
Iupac Name
[4-fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H7F4N/c1-6-4-7(2-3-15)5-8(9(6)11)10(12,13)14/h4-5H,2H2,1H3
Clave InChI
YKXAXCYASRRQID-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)