Merck
APO414283197
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
390,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: PC300738-250MG
390,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
390,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
309.04
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PC300738-250MG
390,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4BrF3N2O2/c10-6-5(8(16)17)14-7-4(9(11,12)13)2-1-3-15(6)7/h1-3H,(H,16,17)
Clave InChI
OMKDNBRGOPYQDG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-8-trifluoromethylimidazo12-apyridine-2-carboxylic-acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-8-trifluoromethylimidazo12-apyridine-2-carboxylic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)