Merck
APO414282209
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
279,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: OR400042-250MG
279,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
279,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
340.94
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR400042-250MG
279,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2-bromo-5-iodophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrIO2/c9-7-2-1-6(10)3-5(7)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Clave InChI
WHMODYPOLXKNLQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-iodophenylacetic-acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-iodophenylacetic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)