Merck
APO414279933
Apollo Scientific Ltd
(5-Methoxy-1-methyl-1H-indol-3-yl)methanol
Seleccione un Tamaño
1 G
476,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: OR110460-1G
476,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
476,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR110460-1G
476,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(5-methoxy-1-methyl-1H-indol-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-12-6-8(7-13)10-5-9(14-2)3-4-11(10)12/h3-6,13H,7H2,1-2H3
Clave InChI
SFQDLZHDCWLFEF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methoxy-1-methyl-1h-indol-3-ylmethanol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methoxy-1-methyl-1h-indol-3-ylmethanol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)