Merck
APO414278289
Apollo Scientific Ltd
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Seleccione un Tamaño
250 MG
60,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: OR110402-250MG
60,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
60,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.03
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: OR110402-250MG
60,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
bp
203-204
Iupac Name
methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Inchi Code
1S/C7H6INO3/c1-12-7(11)4-2-5(8)6(10)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
LHGAGXUKDZFFSF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-6-hydroxy-5-iodonicotinate
Boiling point
203-204
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-6-hydroxy-5-iodonicotinate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)