Merck
AOBH9910898C
AOBChem
1-(6-bromopyridin-2-yl)cyclobutanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(6-bromopyridin-2-yl)cyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c10-8-4-1-3-7(11-8)9(12)5-2-6-9/h1,3-4,12H,2,5-6H2
Clave InChI
CPISFJLSPYBUHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/1-6-bromopyridin-2-yl-cyclobutanol-99319.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/99319.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)