Merck
AOBH990FEDF8
AOBChem
4-[2-(3-Bromophenoxy)ethyl]morpholine
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
286.17
Número MDL:
Iupac Name
4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]morpholine
Inchi Code
1S/C12H16BrNO2/c13-11-2-1-3-12(10-11)16-9-6-14-4-7-15-8-5-14/h1-3,10H,4-9H2
Clave InChI
YZKFMBAOEVINLP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-2-3-bromophenoxy-ethyl-morpholine-29632.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29632.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)