AOBH97F11099
AOBChem
5-Chloro-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
5-chloro-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H2ClF3O/c8-4-1-3(2-12)5(9)7(11)6(4)10/h1-2H
Clave InChI
FLFHKEPFQPBDPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/61088.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)