AOBH961DC530
AOBChem
4-Butoxy-3-fluorobenzoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 52282-250MG
169,02 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 52282-250MG
169,02 €
Iupac Name
4-butoxy-3-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13FO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(11(13)14)7-9(10)12/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
LJHZPEYGGUVQRY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52282.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)