Merck
AOBH961DC3B6
AOBChem
2,3-Difluoro-6-(methylthio)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
224,13 €
500 MG
320,88 €
1 G
449,48 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 51470-250MG
224,13 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
224,13 €
500 MG
320,88 €
1 G
449,48 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 51470-250MG
224,13 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,3-difluoro-6-(methylthio)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O2S/c1-13-5-3-2-4(9)7(10)6(5)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
LIMXUGVPRKTTCV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-6-methylthio-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51470.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)