Merck
AOBH961DC3A4
AOBChem
(2,6-Dichloro-3-isopropoxyphenyl)(methyl)sulfane
Seleccione un Tamaño
250 MG
149,42 €
500 MG
214,33 €
1 G
300,06 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 51247-250MG
149,42 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
149,42 €
500 MG
214,33 €
1 G
300,06 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 51247-250MG
149,42 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2,6-dichloro-3-isopropoxyphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C10H12Cl2OS/c1-6(2)13-8-5-4-7(11)10(14-3)9(8)12/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
PHIYQZHQUKSTRD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dichloro-3-isopropoxyphenyl-methyl-sulfane.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51247.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)