AOBH961DC27D
AOBChem
5-chloro-N-cyclopropyl-6-methoxynicotinamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 48987-250MG
126,15 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 48987-250MG
126,15 €
Iupac Name
5-chloro-N-cyclopropyl-6-methoxynicotinamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O2/c1-15-10-8(11)4-6(5-12-10)9(14)13-7-2-3-7/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
JZGLTZPMXXMNAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48987.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)