Merck
AOBH961DC01E
AOBChem
3,5-Difluoro-4-(trimethylsilyl)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
570,73 €
500 MG
815,68 €
1 G
1141,47 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 36820-250MG
570,73 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
570,73 €
500 MG
815,68 €
1 G
1141,47 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.29
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 36820-250MG
570,73 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3,5-difluoro-4-(trimethylsilyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12F2O2Si/c1-15(2,3)9-7(11)4-6(10(13)14)5-8(9)12/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
SNBAEPWHSSSMCZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-difluoro-4-trimethylsilyl-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36820.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)