Merck
AOBH961DBEE5
AOBChem
(2,4,6-Trichloro-3-methoxyphenyl)boronic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
306,17 €
500 MG
412,73 €
1 G
553,57 €
5 G
1824,86 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 37959-250MG
306,17 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
306,17 €
500 MG
412,73 €
1 G
553,57 €
5 G
1824,86 €
About This Item
Peso molecular:
255.29
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 37959-250MG
306,17 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2,4,6-trichloro-3-methoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BCl3O3/c1-14-7-4(10)2-3(9)5(6(7)11)8(12)13/h2,12-13H,1H3
Clave InChI
NQLFRYVGSQDZSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-6-trichloro-3-methoxyphenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37959.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)