Merck
AOBH945512CD
AOBChem
2-bromo-1-chloro-4-(cyclohexylmethyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
287.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-1-chloro-4-(cyclohexylmethyl)benzene
Inchi Code
1S/C13H16BrCl/c14-12-9-11(6-7-13(12)15)8-10-4-2-1-3-5-10/h6-7,9-10H,1-5,8H2
Clave InChI
AYJQVVMPCRFDHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-1-chloro-4-cyclohexylmethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47245.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)