Merck
AOBH9455111D
AOBChem
4-Fluoro-3-iodophenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-fluoro-3-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H4FIO/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
Clave InChI
QMDMLMOPLZBFTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-iodophenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45952.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)