Merck
AOBH94551096
AOBChem
2-Fluoro-3-isopropoxyphenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-fluoro-3-isopropoxyphenol
Inchi Code
1S/C9H11FO2/c1-6(2)12-8-5-3-4-7(11)9(8)10/h3-6,11H,1-2H3
Clave InChI
VGNOPHLKWJDJMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-isopropoxyphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38616.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)