Merck
AOBH94550FB4
AOBChem
Methyl 2-bromo-6-chloroisonicotinate
Seleccione un Tamaño
250 MG
391,91 €
500 MG
535,20 €
1 G
725,04 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 35615-250MG
391,91 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
391,91 €
500 MG
535,20 €
1 G
725,04 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.48
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 35615-250MG
391,91 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 2-bromo-6-chloroisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-2-5(8)10-6(9)3-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
CZRXZMDYMMNDTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-bromo-6-chloroisonicotinate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35615.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)