Merck
AOBH94550F59
AOBChem
3,5-Difluoro-4-iodobenzonitrile
Seleccione un Tamaño
250 MG
499,69 €
500 MG
688,30 €
1 G
939,37 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 30151-250MG
499,69 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
499,69 €
500 MG
688,30 €
1 G
939,37 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 30151-250MG
499,69 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3,5-difluoro-4-iodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2F2IN/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-2H
Clave InChI
SQAVWWSXCRRSGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-difluoro-4-iodobenzonitrile.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30151.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)