Merck
AOBH94550F39
AOBChem
4-Phenoxy-2-methoxyphenylboronic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
243,73 €
500 MG
349,05 €
1 G
488,68 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 27720-250MG
243,73 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
243,73 €
500 MG
349,05 €
1 G
488,68 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.05
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 27720-250MG
243,73 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2-methoxy-4-phenoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C13H13BO4/c1-17-13-9-11(7-8-12(13)14(15)16)18-10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15-16H,1H3
Clave InChI
GLYQRYTVQVYAPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-phenoxy-2-methoxyphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27720.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)