AOBH7BADE7AD
AOBChem
2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenoxy)ethanol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 38289-250MG
115,13 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 38289-250MG
115,13 €
Iupac Name
2-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenoxy]ethanol
Inchi Code
1S/C10H8F6O2/c11-9(12,13)6-3-7(10(14,15)16)5-8(4-6)18-2-1-17/h3-5,17H,1-2H2
Clave InChI
NUNUAFJJYCNGFX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38289.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)