Merck
AOBH7BADE6FF
AOBChem
3,5-Dimethyl-4-propoxybenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,5-dimethyl-4-propoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-4-5-15-11-8(2)6-10(12(13)14)7-9(11)3/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
WLNUWNUAPJNPSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dimethyl-4-propoxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38004.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)