Merck
AOBH7BADE6DE
AOBChem
(3-Bromo-5-chlorophenyl)(morpholino)methanone
Seleccione un Tamaño
250 MG
195,96 €
500 MG
279,24 €
1 G
391,92 €
5 G
1401,11 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 37944-250MG
195,96 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
195,96 €
500 MG
279,24 €
1 G
391,92 €
5 G
1401,11 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
304.57
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 37944-250MG
195,96 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(3-bromo-5-chlorobenzoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H11BrClNO2/c12-9-5-8(6-10(13)7-9)11(15)14-1-3-16-4-2-14/h5-7H,1-4H2
Clave InChI
PQHHUCXZBNRYQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-chlorophenyl-morpholino-methanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37944.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)